Learn More
Thermo Scientific™ Titrateur et kits Orion Star tout-en-un T940
Nous avons intégré notre technologie électrochimique de base à un système de distribution de pointe pour concevoir le titrateur Orion Star tout-en-un T940, un système automatisé moderne et simplifié conçu pour vous aider à réaliser des titrations plus faciles, plus fiables et plus reproductibles que les titrations manuelles.
Marque: Thermo Scientific™ START9400
Alert:
NON
Description
Utilisez le titrateur Orion Star tout-en-un T940 pour des titrations souples de pH, redox et concentration ionique, comprenant des titrations au point d’équivalence, des titrations au point final de pH ou de mV prédéfinies ainsi qu’une méthode des ajouts dosés (MKA) pour l’ajout dosé automatisé de divers ions. Alliez l’option du titrateur à l’une de nos électrodes de pH ROSS, électrodes de redox Orion et électrodes sélectives d’ions de qualité supérieure ou sélectionnez l’un de nos titrateurs et kits d’électrodes préconfigurés en profitant d’une offre groupée.
- Des résultats précis et reproductibles : L’automatisation du flux de travail de titration permet de procéder à l’analyse en utilisant à chaque fois les mêmes calculs et paramètres de configuration
- Un paramétrage plus rapide : configurez et sauvegardez l’électrode, le titrant et les paramètres de titration une seule fois à l’aide de méthodes
- Amélioration de la capacité de traitement du laboratoire : démarrez la titration et laissez l’instrument en autonomie
- Réduction des coûts et temps d’arrêt : remplacement facile des pièces du titrateur afin de minimiser les temps d’arrêt de maintenance, tandis que les électrodes longue durée diminuent le coût de propriété
- Documentez les résultats des tests en toute sécurité : consultez les résultats en direct, dans le tableau récapitulatif et dans le journal de données en 100 points
- Base de données des applications : des méthodes préprogrammées testées et validées peuvent être téléchargées dans votre titrateur
- Le kit standard ROSS avec électrode de pH 8102BNUWP ROSS Ultra et sonde de température de compensation automatique de la température en acier inox 927007MD est idéal pour la plupart des titrations de pH standard, en particulier pour les titrations au point final prédéfinies qui incluent la température
- Le kit ROSS Sure-Flow avec électrode de pH 8172BNWP ROSS Sure-Flow est conçu pour les échantillons complexes qui peuvent obstruer les électrodes de pH standard, ou qui nécessitent un raccord à débit rapide de type manchon
Spécification
Cycles de rinçage automatique pour le rinçage et volume de distribution séparé avec option en continu ; dépasse les | |
Titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe | |
±0,002 pH | |
Addition connue multiple (MKA) ; étalonnage et calcul automatisés de la concentration de l’échantillon en ajoutant des aliquotes de l’étalon à l’échantillon à l’aide de la burette | |
Oui, réglable | |
10 ml, 20 ml (inclus) ou 50 ml | |
Mode mV relatif (RmV) 1 point | |
1 à 5 points | |
1 | |
Exportation du journal de données au format CSV ou PDF, à court ou long format | |
Titrateur tout-en-un sans électrode Orion Star940 | |
Titrateur acido/basiques, redox et d’ions | |
Titrations acido/basiques, titrations redox, titrations de concentration ionique | |
BNC (électrode de pH, redox ou sélective d’ions), broche (électrode de référence), MiniDIN 8 broches (sonde de température ATC), entrée agitateur (sonde d’agitation) | |
Chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol | |
La mémoire non volatile conserve les journaux de données et les paramètres | |
Orion Star T940 | |
0,5 % ETR, selon l’environnement et les conditions de manipulation | |
Électrode de pH, électrode redox ou électrode sélective d’ions (ISE) ; électrode demi-cellule de référence ; sonde de température ATC ; sonde d’agitateur | |
-2000,0 à +2000,0 mV | |
5 à 85 %, sans condensation | |
0,0001 minimum, 1 à 4 chiffres significatifs (sélectionnable par l’utilisateur) | |
0,001, 0,01, 0,1 (sélectionnable par l’utilisateur) | |
Augmentation automatique, manuelle ou désactivée | |
41 à 104°F | |
Étalonnage de 1 point de décalage en option | |
Manuel ou automatique | |
Titration standard ou ajout manuel de la concentration | |
Oui, en utilisant le flux de travail Démarrer une nouvelle titration | |
Titration directe ou de retour | |
Garantie 1 an (remplacement) | |
100/240 V, 50/60 Hz |
± 0,2 mV ou ± 0,05 % de la mesure, la valeur la plus élevée prévalant | |
±0,2 mV | |
±0,2°C | |
Notifications pour la fin d’un cycle de titration, le volume titrant maximum, le journal de données complet, l’alarme d’étalonnage, le rappel de maintenance | |
Valeur fixe ou variable à l’aide de la titration | |
pH, mV, concentration ionique (ISE) et température | |
1 à 5 points | |
CE, TUV 3-en-1, FCC, EN/CEI61326-1, CEI 61010 | |
1 À 5 cycles, possibilité d’exclure des résultats du cycle des résultats moyens et des calculs de l’ETR | |
100 jeux de données pour chaque : titration des échantillons, standardisation des titrants, étalonnage et mesure directe | |
Écran tactile couleur capacitif 5,7 pouces, résolution 640 x 480 | |
1 à 2 | |
Burette de 20 ml, sonde d’agitation, sonde de distribution, kit de tubulure standard, bouteille en plastique 1 L, bouchon avec deux ports pour flacon GL38, tube dessicant, câble d’ordinateur, références bibliographiques sur lecteur USB, alimentation 110-240 V | |
IP 51 | |
Plastique ABS | |
Jusqu’à 10 méthodes avec protection par mot de passe optionnelle ; import/export vers les méthodes via une clé USB | |
3 ports USB pour imprimante, lecteur flash USB et connexions de logiciel informatique | |
1 à 3 | |
0,0001 à 19990 | |
–2,000 à 20,000 | |
Le moteur de la burette offre une technologie micro-pas avancée qui délivre des 25,600 micro-pas par tour moteur pour un positionnement facile et précis de la burette (plus de 2 millions de micro-pas sur toute la course de la burette) | |
0,1 mV | |
0,1°C | |
5 vitesses sélectionnables par l’utilisateur (250 à 3700 tr/min) | |
5 à 40°C | |
-5,0 à 100,0°C ; 23,0 à 212°F | |
Oui, avec la batterie de secours non volatile | |
Routine, rapide, soignée ou définie par l’utilisateur | |
Point d’équivalence ou point final prédéterminé | |
Oui, grâce à une clé USB | |
10” x 16” x 14” ; 25,4 cm x 40,6 cm x 35,6 cm |