Learn More
BINDER™ Série FD Avantgarde.Line - Étuves de séchage et de chauffage, à convection forcée
Les étuves de séchage BINDER de la série FD Avantgarde.Line servent principalement aux applications qui requièrent un séchage et une stérilisation rapides. Sa distribution thermique parfaitement homogène, une réponse dynamique rapide et un ventilateur puissant permettent de gagner un temps précieux
Marque: BINDER™ 9010-0311
Description
- Jusqu’à 30 % de consommation énergétique en moins par rapport aux unités classiques du marché
- Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
- Convection forcée
- Contrôleur avec affichage LCD
- Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
- 2 racks chromés
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant intégré de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- Conception ergonomique de la poignée
- Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
26.2 cu. ft. | |
Forcé | |
741 L | |
Chambre de séchage et de chauffage | |
Acier inoxydable | |
FD720-400 V | |
NEMA 5-20P | |
1165 x 910 x 1590 mm | |
400 V | |
13,5 A | |
APT.Line Technology |
Acier inoxydable | |
FD720-400 V, standard, Avantgarde.Line, série FD - Chambres de séchage et de chauffage à convection forcée, 741 L, 400 V 3 ∼ 50/60 Hz | |
Plage de température 12°CAu-dessus deLa températureAmbiante jusqu’à 300°C | |
LCD | |
45kg | |
2 std./16 max. | |
1000 x 570 x 1300 mm | |
162 kg | |
4,5 kW | |
50/60Hz |