Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage iBlot™ 2
Description
Le kit de démarrage iBlot 2 comprend l’appareil de transfert de gel iBlot 2, qui procède au transfert western de manière simple, efficace et fiable, en sept minutes et sans tampons liquides. Le système iBlot 2 est compatible avec les membranes de difluorure de polyvinylidène (PVDF) et de nitrate de cellulose, et offre des performances comparables aux méthodes de transfert humide traditionnelles en beaucoup moins de temps. Le dispositif de transfert de gel iBlot 2 fait partie intégrante du système de transfert à sec iBlot 2. Il est constitué du dispositif de transfert et des empilements de transfert à usage unique, qui contiennent la membrane de transfert et les tampons nécessaires.
Fonctionnement du système iBlot 2
Les réservoirs-tampons ioniques sont intégrés à la matrice de gel (stacks de transfert) et non aux réservoirs de tampons ou aux papiers buvards. La densité élevée des ions dans la matrice de gel permet un transfert rapide des protéines. Pendant le transfert, l’anode de cuivre ne génère pas de gaz d’oxygène suite à l’électrolyse de l’eau, réduisant ainsi la distorsion du transfert contrairement aux techniques classiques de transfert des protéines (dont les transferts humides, semi-humides et semi-secs) qui utilisent les électrodes inertes qui génèrent de l’oxygène. Lorsque vous utilisez le système de transfert iBlot 2, la durée de transfert est réduite par la distance raccourcie entre les électrodes, l’intensité élevée du champ et la haute tension. Les bulles d’air souvent piégées pendant la préparation manuelle des couches de transfert superposées sont faciles à éviter grâce à notre ingénieux dispositif pour éliminer les bulles, qui favorise un transfert uniforme et complet.
- Système simple et facile à utiliser
- Transfert complet de protéines en 7 minutes maximum
- Sensibilité de détection élevée et transferts uniformes
- Fiabilité et reproductibilité accrues de transfert
- Types de membranes et formats de gels flexibles
- Capacité de créer de nouveaux programmes personnalisés
- Didacticiel et notes d’application intégrés
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | • Dispositif de transfert de gel iBlot 2 • Stacks de transferts iBlot 2, nitrate de cellulose, taille standard (2 boîtes, 20 stacks) |
| À utiliser avec (application) | Transfert western |
| Gel Compatibility | Gel Bis-Tris, gel E-PAGE™, midi, mini, gel tricine, gel Tris-acétate, gel Tris-glycine |
| Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Mode of Transfer | Sec |
| Gamme de produits | iBlot2 |
| Running Time | ∼ 7 min. |
| Cadence | 1 gels midi ou 2 gels mini |
| Type | Kit de démarrage |
| Quantité | 1 kit |
| Afficher plus |