Learn More
Invitrogen™ Kit de démarrage pour dispositif d’électrophorèse E-Gel™ Power Snap, SYBR Safe 2 %
Conçu pour une électrophorèse sur gel d’agarose E-Gel™ rapide et pratique, du chargement des échantillons d’ADN aux images sur gel. Livré avec des gels d’agarose E-Gel SYBR 2 %.
Marque: Invitrogen™ G8152ST
Includes: Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap, lunettes orange, adaptateur de gel d’agarose E-Gel Go!, câble spécifique à chaque région avec adaptateur secteur.
Description
Le kit de démarrage pour système d’électrophorèse Invitrogen E-Gel Power Snap, SYBR Safe 2%, fournit tout ce dont vous avez besoin pour commencer rapidement à utiliser 2% des gels d’agarose E-Gel précoulés avec SYBR Safe sur le système.
Le kit comprend :
- 18 gels d’agarose E-Gel avec SYBR Safe, 2% (n° de réf. G521802)
- Dispositif d’électrophorèse E-Gel Power Snap de réf. G8100)
- Échelle d’ADN E-Gel 50 pb Plus Express avec tampon de chargement d’échantillons E-Gel (1X) (n° de réf. 10488099)
Prestations de service
Garantie 1 ans
Spécification
• 1 système d’électrophorèse • 18 gels E-Gel SYBR Safe 2 % • 1 flacon d’échelle d’ADN E-Gel 50 pb • 1 adaptateur secteur • 1 paire de lunettes de visualisation • 1 adaptateur E-Gel Go! Conserver à température ambiante. |
|
Kit de démarrage pour dispositif d’électrophorèse | |
240 Vca (alimentation), 48 Vcc (dispositif d’électrophorèse) |
Mini | |
Température ambiante |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Invitrogen E-Gel Power Snap electrophoresis system features
-
Invitrogen Power Snap camera features