Learn More
BINDER™ Série BF Avantgarde.Line - Standard-Étuves bactériologiques, à convection forcée
L’étuve bactériologique BINDER de la série BF Avantgarde.Line à convection forcée convient pour toutes les applications d’incubation délicates, notamment à pleine charge et lorsque le débit de lots est élevé. Elle se caractérise par sa très grande homogénéité et des temps de recouvrement rapides.
Marque:  BINDER™ 9010-0319
4398.25 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 93.00000kg
Code produit. 15682116
  • 5175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2024
Description
The BINDER BF series incubators with forced convection are also ideal for challenging incubation tasks, with safety and precision guaranteed even when fully loaded and under high batch throughputs.
  • Haute précision des températures grâce à la technologie APT.line™
  • Convection forcée
  • Contrôleur avec affichage LCD
  • Commande électromécanique du clapet d’évacuation d’air
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks chromés
  • Dispositif de sécurité de température indépendant intégré de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle
  • Conception ergonomique de la poignée
  • Port USB pour l’enregistrement des données
Spécification
Spécification
9.1 cu. ft.
40 kg
BF260-230 V, standard, Avantgarde.Line série BF - Incubateurs standard à convection forcée, 257 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
257 L
Technologie APT.line™
Aucun
Porte en verre
2 std./8 max.
Température ambiante plus 7°C à 100°C
LCD
BF260-230 V
650 x 510 x 780 mm
82 kg
230 V
8 A
88.2 lb.
Contrôleur avec écran LCD
Non autoclavable
Acier inoxydable
Forcé
Pas d’éclairage
1
NEMA 5-20P
Incubateur standard
Glass Door
1
1075 x 840 x 965 mm
230 V, monophasé, 50/60 Hz, 0,9 kw, 8 A
0,9 kW
50/60 Hz
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service