Learn More
BINDER™ Série KT - Étuves réfrigérées bactériologiques, à technologie Peltier
Le modèle KT conjugue savamment performances exceptionnelles, efficacité énergétique et préservation de l’environnement. L’étuve bactériologique KT est moderne et préserve les échantillons.
Marque:  BINDER™ 9020-0313
5104.35 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 98.00000kg
Code produit. 15659115
  • 5990.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-09-2024
Description
  • Plage de températures : +4°C à +100°C
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Vitesse de ventilateur réglable
  • Refroidissement électrique avec module Peltier
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
  • Affichage via un moniteur LCD
  • Entrée par bouton-poussoir / bouton rotatif
  • Porte intérieure en verre de sécurité trempé
  • 2 racks en acier inoxydable
  • Empilable
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Enregistrement de données et interface USB
Spécification
Spécification
3.6 cu. ft.
30 kg
Non autoclavable
Acier inoxydable
Technologie APT.line™
Acier inoxydable
Aucun
4° à 100°C
Écran LCD
600 x 355 x 455 mm
33.9 in.
600 mm
455 mm
83 kg
200 V
3,1 A
66.1 lb.
KT115-230 V, standard, série KT - Incubateurs de refroidissement avec technologie Peltier, 102 L, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
102 L
Pas de capteur
Pas d’éclairage
2 std./6 max.
NEMA 5-20P
Incubateur réfrigéré
KT115-230 V
880 x 815 x 715 mm
860 mm
715 mm
355 mm
230 V, 50/60 Hz, 10 A
0,7 kW
50/60 Hz
Promotions
Prestations de service