Learn More
BINDER™ Chambre de test d’humidité KBF LQC 720, 700 L, acier inox
Plage de températures : 0°C à 70°C ; Humidité relative (HR) : 10 à 80 % ; Éclairage : Éclairage conforme à l’ICH
Marque:  BINDER™ 9020-0334
26608.75 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 426.00000kg
Code produit. 15629115
  • 32355.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-01-2025
Description
  • Plage de températures : 0° à 70°C
  • Plage de températures avec lumière : 10° à 60°C
  • Plage d’humidité : 10 % à 80 % de HR
  • Trois cassettes d’éclairage positionnables avec source de lumière UV/Vis conforme à la directive ICH
  • Contrôle indépendant de la dose de lumière des UVA et de la lumière visible avec capteurs sphériques
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles
  • Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
  • Trois racks en acier inox
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Quatre roulettes stables, deux avec freins
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte
Spécification
Spécification
700 L
Éclairage conforme à l’ICH
10 à 80 %
Chambre de test d’humidité
1250 mm
1925 mm
576 mm
Acier inoxydable
3
0°C à 70°C
576 x 973 x 1250 mm
973 mm
1250 mm
230 V, 50 Hz, 16 A
Promotions
Prestations de service