Learn More
BINDER™ Série KB - Étuves réfrigérées bactériologiques, avec refroidissement par compresseur puissant
Champion des étuves réfrigérées bactériologiques, la série KB couvre les températures de -10 °C à 100 °C et consomme jusqu’à 30 % d’énergie de moins. Avec ses fonctions de programmation et ses conditions d’incubation homogènes, même à pleine charge, cette étuve couvre un vaste panel d’applications.
Marque: BINDER™ 9020-0199
Description
- Plage de températures : -10°C à +100°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Consomme jusqu’à 30 % d’énergie en moins par rapport au modèle précédent
- Réfrigération avec unité réfrigérée de compresseur
- Système de chauffage de porte à partir de 240 L
- Vitesse de ventilateur réglable
- Contrôleur avec programmation d’intervalles de temps et programmation temps réel
- Porte intérieure en verre de sécurité trempé
- 2 racks en acier inoxydable
- Les unités jusqu’à 115 litres sont empilables
- Port d’accès avec bouchon en silicone à partir de 240 L
- 4 roulettes stables, deux avec freins, à partir de 240 litres
- Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore
- Interface d’ordinateur : Ethernet
Spécification
1.9 cu. ft. | |
15 kg | |
KB053-230 V, standard, série KB - Incubateurs de refroidissement avec refroidissement puissant du compresseur, 53 L, 230 V 1 ∼ 50 Hz | |
53 L | |
Pas de capteur | |
330 x 400 mm | |
Acier inoxydable | |
Aucun | |
-10°C à +100°C | |
Écran LCD | |
1 | |
635 x 660 x 855 mm | |
580 mm | |
635 mm | |
835 mm | |
330 mm | |
230 V, 50 Hz, 0.6 kW | |
0,6 kW | |
50 Hz |
33.1 lb. | |
Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme visuelle et sonore | |
Non autoclavable | |
Acier inoxydable | |
Technologie de chambre de préchauffage APT.line™ | |
Pas d’éclairage | |
2 std./4 max. | |
NEMA 5-20P | |
Incubateur réfrigéré | |
KB053-230 V | |
400 x 330 x 400 mm | |
22.8 in. | |
25 in. | |
400 mm | |
400 mm | |
72 kg | |
230 V | |
2 A |