Learn More
BINDER™ Chambre de test d’humidité KBF LQC 240, 247 L, acier inox
Plage de températures : 0°C à 70°C ; Humidité relative (HR) : 10 à 80 % ; Éclairage : Éclairage conforme à l’ICH
Marque:  BINDER™ 9020-0332
27155.75 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 250.00000kg
Code produit. 15619115
  • 28585.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-07-2024
Description
  • Plage de températures : 0° à 70°C
  • Plage de températures avec lumière : 10° à 60°C
  • Plage d’humidité : 10 % à 80 % de HR
  • Deux cassettes d’éclairage positionnables avec source de lumière UV/Vis conforme à la directive ICH
  • Contrôle indépendant de la dose de lumière des UVA et de la lumière visible avec capteurs sphériques
  • Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
  • Régulation de l’humidité grâce au capteur d’humidité capacitif et à l’humidification par vapeur
  • Chambre intérieure en acier inoxydable
  • Contrôleur avec programmation d’intervalles
  • Porte intérieure hermétique en verre de sécurité trempé
  • Deux racks en acier inoxydable
  • Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, gauche
  • Quatre roulettes stables, deux avec freins
  • Dispositif de sécurité de température indépendant de classe 3.1 (DIN 12880) avec alarme de température visuelle et sonore
  • Interface d’ordinateur : Ethernet
  • Chauffage de porte
Spécification
Spécification
8.7 cu. ft.
247 L
Éclairage conforme à l’ICH
2 std./7 max.
10 à 80 %
Chambre de test d’humidité
485 x 650 x 785 mm
925 mm
1460 mm
485 mm
200/230 V
KBF LQC 720 | Chambres climatiques à conditions constantes avec éclairage conforme aux normes ICH et régulation de la dose de lumière
Acier inoxydable
Acier inoxydable
CEE
0°C à 70°C
Écran tactile TFT
36.4 in.
650 mm
785 mm
230 V, 50 Hz, 16 A
Promotions
Prestations de service