Learn More
SI Analytics Module de traces 5 TitroLine 7500 KF, titrateur KF coulométrique
Ces titrateurs de SI-Analytics sont rapides, faciles et précis et disposent d’un écran couleur complet robuste, fiable et visible, qui peut être facilement visualisé à partir d’une distance et d’angles extrêmes.
Marque:  SI Analytics 285221000
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 6.00000kg
Code produit. 15574923
  • 6035.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
Description
  • Le TitroLine™ 7500 KF est le généraliste volumétrique pour une large gamme d’utilisations et le TitroLine™ 7500 KF de traces est le spécialiste de la faible teneur en eau
  • Rapide, facile et précis
  • Avec des méthodes standard pour différentes applications (détermination du titre, valeur vide…)
  • Écran couleur haute visibilité qui peut être facilement visualisé depuis une distance et des angles extrêmes
  • Stockage des résultats via un port USB et LAN (format PDF et CSV) avec courbe en ligne
Spécification
Spécification
Module de traces 5 TitroLine 7500 KF, titrateur KF coulométrique
Module de traces 5 TitroLine 7500 KF, titrateur KF coulométrique