Description
- L’eau ultra-pure est d’une qualité conforme ou supérieure aux normes d’eau de type I ASTM, CLSI, CAP et ISO.
- Certifiée Système CE et RoHS
- Distributeur à distance à capteur de résistivité de haute précision intégré avec constante de cellule de 0,01 cm-1 pour mesurer la qualité de l’eau ultra-pure juste avant le point de distribution
- Garanti deux ans
Spécification
Type I ASTM, CLSI, CAP, ISO | |
< 0,001 UE/ml, avec une cartouche d’ultrafiltration terminale | |
1,5 l/min (eau ultra-pure type I) | |
En option | |
< 1/ml (avec filtre final de 0,2 μm ou cartouche d’ultrafiltration terminale) | |
30 x 51 x 48 cm |
< 20 µS/cm | |
Robinet, TDS < 10 00 ppm (2 000 µS/cm) | |
Types 1 et 3 | |
18,2 Mohm.cm | |
10, 15, 20, 30 l/h |