Description
- Utilisé pour l’immunisation animale, le développement de vaccins et la thérapie génique, il offre une solution d’électroporation intramusculaire, intradermique ou intratumorale pour une efficacité de transfection optimale
- Interface utilisateur conviviale
- Avantages PulseAgile
- Électroporation uniforme et fiable
- Traitement simple et rapide
Spécification
Développement de vaccins, transfert génétique en intradermique, transfert génétique en intramusculaire, transfert génétique en intratumoral | |
BTX Electroporation | |
50 à 1000 V | |
Écran tactile | |
40 cm | |
20 cm | |
50°F à 104°F | |
10°C à 40°C | |
11,3 kg | |
32 cm | |
Electrode Connector Cable | |
Square Wave |
5 kHz à 1 Hz | |
Système d’électroporation | |
AgilePulse In Vivo ID (Intra-Dermal) System | |
15,7 in | |
7,9 in | |
Générateur intradermique AgilePulse™, poignée pour matrice à aiguilles parallèles (47-0000), matrice à aiguilles parallèles à 4 aiguilles (47-0040 - 3 boîtes), matrice à aiguilles parallèles à 6 aiguilles (47-0050 - 3 boîtes) et logiciel intradermique | |
0,050 à 10 ms | |
25 lb | |
12,6 in | |
Non-sterile | |
Écran tactile, pédale |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.