Learn More
Implen™ Spectrophotomètre UV/Visible à micro-volume NanoPhotometer™ N60
Le Spectrophotomètre UV/Visible Implen NanoPhotometer™ N60 pour les applications NanoVolume. Réalisez l’analyse quantitative de l’ADN, de l’ARN, des protéines, et analysez d’autres échantillons en quelques secondes.
Marque:  Implen™ N60-Touch
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.00000kg
Code produit. 15442203
  • 10400.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-07-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
Le spectrophotomètre UV/Visible Implen NanoPhotometer™ N60 est l’instrument adéquat pour l’analyse quantitative des acides nucléiques, des protéines ou des cultures cellulaires, car il offre des données de balayage complètes entre 200 et 900 nm dans seulement 0,3-2 μl d’échantillon. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.
Les effets perturbateurs de la tension superficielle et de l’évaporation sont éliminés en raison de la compression de l’échantillon. Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. Logiciel CFR21 disponible en option pour la conformité à 21CFR partie 11 pour l’environnement GxP.
  • Plage de détection dsDNA 1 ng/μl - 16 500 ng/μl
  • Plage de détection BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Taille minimale de l’échantillon : 0,3 μl
  • Plage de balayage 200-900 nm
  • Vortex intégré pour tubes jusqu’à 2,0 ml
  • Mesure du temps pour la plage complète de balayage : de 2,5 à 4,0 secondes
  • Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (marqués) (ADN, ARN, oligos), les protéines (marquées), les dosages protéiques (Bradford, BCA, Lowry), la cinétique, la densité optique 600 et les méthodes manuelles
  • La fonction d’échantillonnage automatique démarre automatiquement une fois le bras à échantillon fermé
  • Réétalonnage non nécessaire grâce à la True Path Technology™
  • Indépendant de la tension superficielle de l’échantillon grâce à la Sample Compression Technology™
  • Contrôle des échantillonsTM et Blank ControlTM pour l’analyse de la qualité des échantillons et l’identification des contaminants
  • Options de contrôle : Doté de 7 po. intégrés. Écran tactile, ordinateur et tablette
  • Ports d’entrée et de sortie 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Logiciel conforme à la norme 21 CFR partie 11 (en option)
  • Serveur de fichiers intégré
  • Intégration du LIMS via l’API REST
  • Fabriqué en Allemagne
Spécification
Spécification
< 1,75 % à 0,7 A à 280 nm de la mesure
2 ports USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels
Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
<1,8 nm
De 200 à 900 nm
Alimentation, câble USB, housse de protection, logiciel amp; manuel
2,5 à 4,0 s
1
NPOS sous Linux
lt; 0,5 % à 240 nm à l’aide de NaI
±0,75 nm
0,02 à 330 A
Matrice CCD à 3 648 éléments
20 x 20 x 12 cm
Flash au xénon
90/250 V
Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé
1 à 16 500 ng/mu;l
N60-Touch
0,67 x 0,07 mm
0,3 à 2 μl
Windows 7, 8, 10 (32 amp; 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS
4,5 kg
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service
Usage exclusivement réservé à la recherche