Learn More
BTX™ Électroporateur à ondes à décroissance exponentielle ECM™ 399
Système portatif et facile à utiliser conçu pour produire les intensités de champ magnétique et les longueurs d’impulsion précises nécessaires à la transformation de cellules bactériennes et de levures et à la transfection limitée de cellules de mammifères.
Marque:  BTX™ 450000
Code nomenclature Nacres: NA.55
Informations supplémentaires : Poids : 3.96000kg
Code produit. 15427220
  • 4535.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 12-09-2024
pour voir le stock disponible 
Includes:
  • Générateur ECM 399
  • Support PEP™ (boîte d’électroporation individuelle) (peut être commandé séparément)
  • Kit d’échantillons de cuvettes et de racks pour cuvettes
Description
Description
Ce système pratique et économique utilise la technologie BTX Power Platform avec interface utilisateur numérique. En mode basse tension, l’ECM 399 peut être utilisé pour des transfections limitées de cellules de mammifères.
  • Une seule commande par bouton rotatif
  • Basse et haute tension
  • Affichage LCD de 16 caractères
  • Indique la longueur d’impulsion et la tension de crête
Transformation de bactéries et de levures
Transfection limitée de cellules de mammifères
Spécification
Spécification
Transformation de bactéries et de levures, transfection de cellules de mammifères
50/60 Hz
Electroporators
10 à 2500 VDC
ECM 399 Electroporation System, Complete, for Cuvettes
CE
196 mm
4,3 in
Générateur ECM 830, PEP™ avec support de sécurité, kit d’échantillons de cuves et de racks pour cuves
19.5 cm
5 ms dans un PBS
60%
3,17 kg
231 mm
Non-sterile
1 050 μF
25 s
Onde à décroissance exponentielle
Système d’électroporation ECM 399
BTX Electroporation
2/500V
2 à 500 VDC
LCD
7,7 in
PEP
109 mm
7.7 in.
50°F to 104°F
10°C to 40°C
7 lb
9,1 in
2/500 V 50/60 Hz
36 μF
Output Cable
Interface utilisateur numérique