Learn More
Labconco™ Banc stérile horizontal en acier inoxydable Purifier de 4 pi
Les bancs stériles horizontaux Purifier™ dirigent l’air filtré HEPA directement sur la zone de travail, assurant ainsi des conditions ISO de classe 5 et une protection contre la contamination par les particules.
Marque: Labconco™ 3888405
Description
- Les bancs stériles horizontaux Purifier™ en acier inoxydable dirigent l’air filtré HEPA horizontalement au-dessus de la zone de travail afin de fournir des conditions ISO de classe 5 (anciennement classe 100) et de protéger votre travail de la contamination particulaire.
- Les applications des bancs stériles comprennent la culture de tissus végétaux, la préparation de plaques de milieu, l’inspection électronique, l’assemblage d’instruments médicaux et la préparation de médicaments pharmaceutiques.
- Ne protégeant pas l’utilisateur, ils ne doivent pas être utilisés conjointement avec des matières présentant un risque biologique, des toxines ou des radionucléides.
Spécification
Hotte horizontale | |
Acier inoxydable | |
CE | |
86,4 cm | |
122 cm | |
230 V | |
50 in | |
127 cm |
HEPA | |
4 A | |
34 in | |
48,4 in | |
50/60 Hz | |
4 pi | |
122 cm |