Learn More
Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX multimode microplate reader
Analysez de nombreux types d’échantillons grâce à cinq technologies de mesure, y compris pour l’absorbance (UV-visible), l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen/AlphaLISA et la TRF.
Marque: Thermo Scientific™ VL0LATD2
Description
Conçu pour répondre au large éventail de besoins des chercheurs en sciences biologiques, le lecteur de microplaques multimode Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX est équipé d’une vaste gamme de technologies de mesure, y compris pour l’absorbance, l’intensité de la fluorescence, la luminescence, l’AlphaScreen et la fluorescence en temps différé. Grâce à la sélection de plage dynamique automatique, l’instrument simplifie la configuration de mesure et ses commandes intelligentes de sécurité facilitent les flux de travail et permettent d’éviter les erreurs expérimentales. Varioskan LUX place la barre plus haut en matière de fiabilité et de facilité, avec une technologie qui fonctionne dans l’intérêt des chercheurs.
Le lecteur multimode Varioskan LUX a reçu la certification HTRF™ de Cisbio Bioassays et la validation DLReady™ de Promega Corporation
- Jusqu’à cinq technologies de mesure : L’absorbance (UV-visible), l’intensité de la fluorescence (y compris FRET), la luminescence (directe et filtrée), l’AlphaScreen/AlphaLISA et la fluorescence en temps différé (y compris la TR-FRET/hTRF)
- Filtre et spectre optique avec monochromateur
- Balayage spectral pour l’optimisation des tests
- Cinq modes de mesure y compris : point final, cinétique, spectres, spectres cinétiques et multipoint
- Module de contrôle du gaz intégré pour définir les concentrations en CO2 et en O2 pour les dosages cellulaires
- Distribution et mesure simultanées pour le contrôle du signal au début de la réaction
- Sélection de plage dynamique automatique, basée sur l’intensité du signal de chaque puits
- Commandes de sécurité intelligentes conçues pour identifier et prévenir l’utilisateur des problèmes potentiels avant que ceux-ci ne surviennent
- Étalonnage de l’instrument et diagnostics automatiques pour des performances fiables
- Lecteur compatible, certification HTRF attribuée par Cisbio Bioassays
- Validation DLReady attribuée par Promega Corporation
- Sans licence— : chaque utilisateur peut installer le logiciel sur son ordinateur
- Interface intuitive et flexible permettant la réalisation de plusieurs tests par différents utilisateurs
- Outil de pipetage virtuel innovant qui facilite la définition des échantillons dans l’agencement des étapes
- Les données de mesure sont sauvegardées dans la base de données en continu de manière à ce qu’il n’y ait’aucune perte de données en cas d’interruptions inattendues telles que des coupures de courant ou une interruption involontaire
- Traitement et exportation des données simplifiés
- Exportez les données en un seul clic ou envoyez-les automatiquement par e-mail à la fin du cycle
- Plusieurs formats de fichier sont disponibles pour exporter les résultats : *.xlsx, *.pdf, *.xml et *.txt
- Affiche les spectres et les courbes cinétiques en temps réel pendant la mesure
- Calculs intégrés pour l’analyse des données (par ex., soustraction du blanc, moyenne/SD/CV %, courbe standard, réponse à la dose, contrôle de la qualité, classification, analyse cinétique et spectrale, formule personnalisée, etc.)
- Rapports de résultats complets avec traçabilité des actions et des réglages de la durée du cycle
- Deux versions disponibles : La version Research Edition pour la recherche en sciences de la vie et la version Drug Discovery Edition qui intègre toutes les fonctionnalités pour assurer la conformité à la norme FDA 21 CFR Partie 11
Spécification
Automate | |
Jusqu’à 45°C | |
96 puits : 15 s, 384 puits : 45 s, 1536 puits : 135 s | |
Plaques de 6 à 1 536 puits, absorbance : Plaques de 6 à 384 puits | |
Haut | |
Orbital | |
< 2,2 s/puits 400 à 500 nm, 1 flash, incrément de 2 nm | |
SD < 0,001 Abs ou CV < 0,5 %, à 450 nm (0-3 Abs) | |
58 cm | |
Intensité de fluorescence : lecture par le dessus de > 6 décades Fluorescence en temps différé : > 6 décades Luminescence : > 7 décades |
|
51 cm | |
Point final, cinétique, spectres, multipoint, spectres cinétiques | |
Intensité de fluorescence (lecture par le dessus) : < 0,4 fmol de fluorescéine/puits (plaque noire de 384 puits) Fluorescence en temps différé : < 1 amol/puits (plaque blanche de 384 puits à faible volume) Luminescence : < 7 amol d’ATP/puits (plaque blanche de 384 puits) AlphaScreen : < 100 amol de phosphotyrosine/puits (plaque de 384 puits) |
|
Absorbance : 200 à 1 000 nm Intensité de fluorescence : Excitation : 200 à 1 000 nm, Émission : 270 à 840 nm Fluorescence en temps différé : Excitation de 334 nm, émission de 400 à 700 nm Luminescence : 360 à 670 nm AlphaScreen : Excitation 680 nm, émission 400 à 660 nm |
|
59 kg | |
53 cm |
Tube photomultiplicateur (PMT) | |
Lampe flash au xénon, LED | |
Absorbance, intensité de fluorescence, luminescence, fluorescence en temps différé, AlphaScreen | |
Varioskan™ | |
0 à 6 Abs | |
Logiciel SkanIt [EN] | |
Monochromateurs doubles, monochromateurs à double excitation, monochromateurs à double émission, filtres | |
23 po | |
Seringue de 1 ml : 2 à 5 000 μl Seringue de 5 ml : 5 à 25 000 μl |
|
20 po | |
Plaque à 96 puits : ±2 % (0 à 4 Abs à 450 nm) Plaque à 384 puits : ±2 % (0 à 3 Abs à 450 nm) |
|
2 | |
Anglais, allemand, français, espagnol, portugais, italien, japonais, chinois et russe | |
130 lb | |
21 po |