Learn More
Labconco™ Concentrateur de paillasse CentriVap, 230 V, bouchon Schuko et réceptacle
Utilisez la force centrifuge, le vide et la chaleur pour évaporer rapidement les solvants à partir de plusieurs échantillons biologiques ou analytiques
Marque:  Labconco™ 7810030
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 28.18000kg
Code produit. 15133095
  • 6935.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
Description
  • Élimine les chocs et les moussants, maximise la récupération de solutés de traces
  • Le chauffage de 300 W contrôlé par microprocesseur couvre la température ambiante jusqu’à 100°C par incréments de 1°C.
  • Heat Boost™ en option entoure la chambre avec une chaleur contrôlée supplémentaire à une température programmée plus proche de l’échantillon
  • Prise électrique incluse pour une pompe à vide accessoire (vendue séparément)
  • Le délai de vide empêche les chocs en permettant au rotor d’atteindre la vitesse avant d’appliquer le vide
  • Le bouton Quick-Start™ démarre le rotor, le chauffage, les minuteurs et la pompe
  • Le système Quick-Stop™ arrête la pompe, ouvre la vanne de déprimage et arrête le rotor en quelques secondes après l’expiration du délai ou le bouton MARCHE/ARRÊT est enfoncé
  • La mémoire stocke neuf programmes utilisateur (temps de temp./chaleur/temps d’exécution)
  • L’écran LCD affiche les paramètres de fonctionnement et les programmes
  • Conception compacte et à profil bas
  • Choix de couvercle en acrylique amovible avec un grand joint de couvercle durable ou un couvercle en verre pour une utilisation avec des solvants qui attaquent les acryliques
  • Le loquet de sécurité verrouille le couvercle lorsque le rotor tourne, empêche le démarrage lorsque le couvercle est ouvert
  • La chambre d’échantillons résistante à la corrosion est dotée d’un fini époxy pour faciliter le nettoyage et la décontamination
  • Le moteur sans balais contrôlé par microprocesseur fonctionne à 1725 tr/min.
  • Piles sur le dessus du piège à froid pour économiser de l’espace
  • 0,5 in Raccord de tube à vide de D.E.
Spécification
Spécification
800 ml (max.)
CE
Concentrateur de paillasse CentriVap avec couvercle en acrylique
50 Hz
0°C à 100°C
6 A
11,7 po
49 cm
1725 tr/min
37,3 cm
49 x 37,3 x 29,7 cm
48 lb
22 kg
230 V
Rotors
Aluminium revêtu de poudre
19,3 po
29,7 cm
Acier et aluminium
Schuko
14,7 po
Promotions
Prestations de service