Learn More
Memmert™ Incubateur réfrigéré par compresseur ICP avec affichage double, 256 L, acier inox
Plage de températures : –12°C à +60°C
Marque:  Memmert™ ICP260
8541.56 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 153.00000kg
Code produit. 13498469
  • 10270.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-08-2024
Description
  • Présente un volume de chambre plus important et des changements rapides de température
  • Intérieur en acier inox et arrière du boîtier en acier zingué
  • Porte en acier inox entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression)
  • Porte intérieure en verre
  • TwinDISPLAY. Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif avec 2 écrans couleur TFT haute définition.
  • Paramètres de langue : allemand, anglais, espagnol, français, polonais, tchèque, hongrois
  • Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours
  • Alarmes visuelles et sonores
  • Système de chauffage par chemise d’air pour un chauffage léger intégral
  • Pas d’assèchement de la charge provoqué par le dispositif de refroidissement grâce à la séparation entre la chemise thermique et l’intérieur
  • Utilisation économe en énergie du système de refroidissement/chauffage sans CFC (réfrigérant R134a)
  • Système de dégivrage automatique très efficace
Spécification
Spécification
CE
Acier inoxydable
Type allemand
Incubateur réfrigéré
Certificat d’étalonnage des travaux pour 10°C et 37°C
R134a
1552 x 824 x 684 mm (H x l x P)
640 mm
800 mm
218 kg
115/230 V 50/60 Hz
50/60 Hz
256 L
Acier inox texturé, acier zingué à l’arrière
-12°C à +60°C
Écran couleur TFT haute définition à affichage double
2
0,1°C
824 mm
1552 mm
500 mm
157 kg
115/230 V