Learn More
Wheaton™ Appareil de culture à rouleaux C Model
Pour une utilisation dans les laboratoires, les sites pilotes et les installations de culture cellulaire des laboratoires de production. L’appareil de culture à rouleaux Wheaton™ C Model propose plusieurs options de configuration.
Marque:  Wheaton™ WRTPF5110-C
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 136.07761kg
Code produit. 13433866
  • 21585.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-10-2024
Description
  • Choix de configurations
Spécification
Spécification
0,25 à 8,1 tr/min
100/240 V
35 W
50/60 Hz
190 cm
Pour les cultures de cellules adhérentes
1 de chaque
100/240 V, 50/60 Hz, 35 W
10°C à 40°C
Normes UL, CSA et CE
63 cm
C Model
80 % jusqu’à 31°C