Learn More
Carbolite™ Four avec enveloppe de température uniforme
Marque:  Carbolite™ CWF1305-230SN+&02-301
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 36.00000kg
Code produit. 12933741
  • 5013.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
Description
Four traditionnel CWF
• Porte guillotine
• Chauffage sur deux côtés
• Montée en température rapide
• Ouverture du four avec une porte à déplacement parallèle, facile à manoeuvrer, protection des opérateurs
• Des éléments chauffants bobinés puissants et radiants sur deux côtés de la chambre assurent une très bonne uniformité thermique
• Montée en température deux fois plus rapide que les fours classiques
• Système d'isolation en matériau réfractaire dur pour assurer une bonne résistance à l'abrasion
• Base en céramique dure facilement remplaçable en cas de dégradation (débordement, attaque acide, etc)
• Coupe circuit de sécurité à l'ouverture de la porte du four
• Double parois métalliques tout autour du four pour créer un flux d'air et garder les parois extérieures froides
• Applications traitement thermique des métaux ferreux, trempe, recuit, durcis ou simulation de processus industriels lourds à l'échelle expérimentale (tests de matériaux, produits finis, revêtement de surface)
• Four à contrôleur 3 segments
• Permet de créer des rampes de température (positive ou négative) et de programmer des minuteurs pour des processus longs ou de gérer des opérations différées
• Four 1300°C
Spécification
Spécification
301 PID Controller
Maxi : 1300°C
250 x 140 x 135 mm
140 mm
135 mm
250 mm
230 V
50/60 Hz
5 L
Furnace
375 mm
585 mm
485 mm
230 V 50/60 Hz 2400 w
2400 w