Learn More
Interscience Compteur de colonies automatique Scan 500 caméra couleur CMOS
Scan 500 is an automatic colony counter that ensures fast and efficient counting of colonies, including on chromogenic agar. It provides excellent reproducibility.
Marque:  Interscience 436000
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 11.00000kg
Code produit. 12668685
  • 10730.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-09-2024
Description
1000 colonies/sec 100-240 V 50/60 Hz Taille minimum de colonie : 0,1 mm 270 mm x 270 mm x 290 mm (l x L x H) Interscience
Spécification
Spécification
Compteur de colonie automatic
Caméra couleur CMOS, M12 lens, Zoom x 28, Résolution 1 megapixels
USB
28.7 x 27.1 x 29cm
11.42in
8.38kg
100/240 V
21 CFR Part 11, ISO 7218 and AOAC 977.27
Comptage sur boites de Petri rondes de dia. 55 -90 mm
USB
Acier inoxydable
Temps de comptage : jusqu’à 1000 colonies par seconde, Nombre d’antibiotiques lus : jusqu’à 7 antibiotiques sur une boite dia. 90 mm , Temps de lecture : mesure de 7 zones d’inhibition entre 1 à 3 secondes
10.67in
11.30in
50-60 Hz
20 W
Scan 500 est un compteur automatique de colonies qui assure un comptage rapide et efficace des colonies y compris sur les boites chromogéniques. Il garantit une excellente reproductibilité. Les images et les résultats sont sauvegardés et exploitables. Scan 500 permet également la lecture d’antibiogrammes.
1 Scan™ software, 1 15 V power cord, 1 USB cable, 3 validation plates, 1 user manual