Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques Heratherm™ Advanced Protocol Security
Garantissez la sécurité totale de vos échantillons grâce aux incubateurs microbiologiques Heratherm Advanced Protocol Security équipés d’un système de décontamination à 140°C, de portes verrouillables et d’alarmes.
Marque:  Thermo Scientific™ 51029325
5865.61 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 144.00000kg
Code produit. 12645306
  • 7442.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 02-09-2024
Description
Gardez vos échantillons en toute sécurité grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security, comportant un système unique de décontamination à 140°°C, une porte verrouillable avec alarme pour un accès restreint et des alarmes automatiques de surchauffe et de température insuffisante. Les modèles sont disponibles avec une surface externe en acier inoxydable, facile à nettoyer, robuste et résistant à la corrosion et qui répond aux besoins exigeants des laboratoires pharmaceutiques et cliniques.
Caractéristiques :
  • Convection double pour une plus grande polyvalence (excepté pour les unités grande capacité) - Vitesse de ventilation réglable de 0 à 100 %
  • Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
  • Surface interne en acier inoxydable facile à nettoyer (AISI 304)
  • Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
  • Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
  • La sonde échantillon en option affiche la température exacte de l’échantillon à l’écran
  • Porte verrouillable avec alarme pour un accès restreint (excepté pour les unités de grande capacité)
  • Incubateur incroyablement compact
Stabilité thermique :
  • Large plage de températures de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 105°C, adaptée aux applications de séchage
  • Uniformité thermique de ±0,6°C (ventilateur désactivé) et entre ±0,2°C et ±0,4°C (ventilateur à vitesse maximale) (mesurée à 37°C)
  • Stabilité thermique de ±0,1°C (mesurée à 37°C)†
  • Alarme automatique de surchauffe et de température insuffisante
  • La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
Cycle de décontamination à 140°C
  • À 140°C, les contaminations de microorganismes sont réduites au minimum (comparable à la stérilisation) au cours d’un cycle de chauffe de six heures
  • Pas besoin d’un autoclavage séparé des raccords internes
  • Certifié par un institut microbiologique accrédité
Informations de Commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Remarque :
† Cette valeur suppose que le ventilateur est arrêté. Avec le ventilateur à vitesse maximale, l’uniformité est de ±0,2°C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ±0,3°C (51028070/51028535, 51028137/51028542) et ±0,4°C (51028111/51028327, 51028138/51028543).
Spécification
Spécification
13,45 pied cube
400 l ; revêtement extérieur ; 230 VCA
Acier inoxydable
Acier enduit
Spécifique selon le pays
Incubateur microbiologique
±0,2°C à 37°C
20,6 x 21,4 x 52,6 po (52,4 x 54,4 x 133,5 cm)
30,3 po
30,6 po
77,8 cm
60,8 po
154,5 cm
20,6 po
317 lb
230 V, 50/60 Hz
1400 w
50/60 Hz
Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide
381 l
Convection mécanique
2 fournis/39 max.
Température ambiante +5° à 105°C
±0,2°C à 37°C
hebdomadaire / en temps réel / horaire
30,3 x 30,6 x 60,8 po (77 x 77,8 x 154,5 cm)
77 cm
21,4 po
54,4 cm
52,6 po
133,5 cm
52,4 cm
144 kg
230 V
6 A
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Prestations de service
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.