Learn More
Labconco™ Système d’évaporation sous vide RapidVap avec dispositif de chauffage à couvercle, 230 V.
Alternative aux méthodes d’évaporation centrifuge traditionnelles, s’évapore par mouvement de vortex, chaleur et vide
Marque:  Labconco™ 7900003
Code nomenclature Nacres: VB.02
Informations supplémentaires : Poids : 45.00000kg
Code produit. 12624267
  • 17910.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-10-2024
Description
  • Traite jusqu’à 110 échantillons à la fois
  • Blocs d’échantillons interchangeables en aluminium revêtus de PTFE
  • Maintenez les tubes de 12 mm (diamètre extérieur) à 600 ml
  • Le microprocesseur contrôle le vide au niveau préréglé
    • Dévidage automatique du vide en cas de panne de courant
  • L’écran LCD affiche un niveau de vide compris entre 0 et 999 mbar
  • Connexions à vide montées à l’arrière : orifice d’aspiration, pinces de tubulure, prise de chauffage du couvercle, tubulure pour connexion à la pompe à vide auxiliaire
  • La protection Lexan™ sur couvercle en verre transparent protège contre l’implosion en verre
  • Les pinces à double couvercle maintiennent fermement le couvercle en place pour un joint étanche au vide
  • Le joint sans phénol assure une étanchéité complète sous vide
  • Chambre en aluminium revêtue de PTFE
  • Alarme sonore/visuelle du point final détectée par les capteurs de température au niveau du chauffage et du bloc
  • Bouchons chauffants de 40 W en option dans la prise électrique à l’arrière
  • Élimine l’encrassement, augmente la visibilité lors de l’évaporation de l’eau ou d’autres solvants à point d’ébullition élevé
  • Amélioration du panneau de commande
  • L’affichage LCD facile à lire invite l’opérateur à programmer les paramètres souhaités et affiche la vitesse vortex en pourcentage, les températures réelles et définies en °C, le temps total restant en min.
    • Entrez jusqu’à neuf protocoles différents en mémoire pour la répétition des paramètres de test exacts
  • Le système de chauffage par bloc sec sans contamination et entretien de 1 000 W accélère le taux d’évaporation en fournissant une quantité contrôlée de chaleur allant de la température ambiante jusqu’à 100°C.
  • Le chauffage et le bloc d’échantillons se déplacent en tandem pour un transfert de chaleur plus efficace
  • Les signaux d’alarme sont terminés, ce qui permet de laisser les échantillons sans surveillance tout en s’évaporant jusqu’au point final souhaité
  • Le moteur CC sans balais assure un fonctionnement sûr et sans entretien et offre une puissance à vitesse variable et lisse jusqu’à 1 000 tr/min.
  • Ne produit pas d’étincelles potentiellement dangereuses
  • Les systèmes peuvent être utilisés avec une large gamme de produits chimiques forts
  • Socle en aluminium recouvert de poudre avec boîtier supérieur en plastique acrylique/PVC lisse et résistant aux solvants
  • La chambre en aluminium avec revêtement en PTFE conduit la chaleur efficacement et résiste à la corrosion
  • Tous les composants mécaniques sont isolés des vapeurs chimiques pour une durée de vie plus longue
  • Le couvercle en verre résistant aux produits chimiques offre une visibilité des échantillons et des détachants pour le nettoyage
  • Deux pinces maintiennent fermement le couvercle en place
  • Les modèles RapidVap avec liaison RS-232 en option permettent d’effectuer et de surveiller toutes les fonctions du panneau avant à partir d’un ordinateur personnel
Inclut :
  • Cordon à trois fils de 2 m (6,5 ft) avec fiche
Spécifications :
  • Dimensions avec couvercle fermé (L x L x H) : 46,7 x 52,6 x 34,3 cm (18,4 x 20,7 x 13,5 in)
  • Poids : 42 kg (92 lb)
  • Modèles 230 V.
  • Marquage CE
Spécification
Spécification
999 mbar
International/Schuko
230 V
0 à 3 600 ml
CE
50/60 Hz
Aluminium avec revêtement en PTFE
18,4 po
34,3 cm
1000 tr/min
100 lb
52,6 cm
52,6 x 46,7 x 63,2 cm
100 lb
45 kg
Un rotor
0 à 120 oz
Système d’évaporation sous vide
0°C à 100°C
8 A
13,5 po
46,7 cm
Schuko
42 kg
20,7 po
Promotions
Prestations de service