Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à membrane MV 10 NT
Les pompes à membrane à quatre étages constituent une excellente solution pour le pompage continu et sans huile des gaz lorsqu’il est nécessaire d’atteindre des vides limites en millibars fractionnels.
Marque:  VACUUBRAND™ 20744000
Code nomenclature Nacres: VA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12623325
  • 6290.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-01-2025
Description
  • Toutes les pièces en contact avec les vapeurs ou les gaz des pompes sont en aluminium, en acier inoxydable et en plastique soigneusement sélectionnés adaptés à un large éventail d’applications non corrosives
  • Offre la combinaison avantageuse d’une vitesse de pompage élevée et d’un excellent niveau de vide limite de 0,5 mbar
  • Les doubles membranes à renfort de tissu hautement flexibles en FKM offrent une durée de vie prolongée
  • Pompage et évacuation sans contamination
  • Haute performance, même proche de l’excellent vide limite
  • Silencieux et très faibles vibrations
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
Spécification
0,38 torr
Manuel
Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2 :2011, DIN EN 12100 :2001, DIN EN 50581 :2013, DIN EN 61010-1 :2011, DIN EN 61326-1 :2013, CEI 61010-1 :2010
554 x 260 x 359 mm
MV 10 NT
-10°C à +60°C
40°C
6,1/6,8 CFM
358,14 mm
259,08 mm
IP40
50°F
Sans huile
16 psi
0,59 hp
150 à 1 800 tr/min
230 V 50/60 Hz
Alliage d’aluminium (boîte)
50 dB(A)
104°F
10°C
50/60 Hz
553,72 mm
Pompe à membrane
8
Gaz non corrosifs
4
230 V