Learn More
VACUUBRAND™ Système de vide Chimie MD 12C NT +EK
Ce système de vide chimique garantit un large éventail d’applications telles que l’évacuation, l’évaporation et le pompage de gaz et de vapeurs.
Marque: VACUUBRAND™ 20743500
Description
- Offre une vitesse de pompage particulièrement élevée et convient idéalement pour répondre aux exigences de vide plus élevées, par exemple avec des solvants à point d’ébullition élevé
- Obtient un excellent niveau de vide limite, même avec un ballast à gaz et présente des performances élevées dans une conception compacte
- La conception homogène pour une résistance chimique optimale permet une utilisation presque universelle en chimie et en pharmacie
- Le condenseur de vapeur résiduelle à la sortie (EK) est très efficace et compact, ce qui permet une récupération des solvants proche de 100 %, un recyclage efficace et une protection active de l’environnement
- Un séparateur en option à l’entrée (AK) en verre avec revêtement de protection retient les particules et les gouttelettes liquides et peut être monté ultérieurement sur ce système
- Silencieux et très faibles vibrations
Informations sur la commande
Incluent :
Spécification
1,5 torr (sans ballast à gaz), 3 torr (avec ballast à gaz) | |
Manuel | |
Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CE, DIN EN 1012-2 :2011, DIN EN 12100 :2001, DIN EN 50581 :2013, DIN EN 61010-1 :2011, DIN EN 61326-1 :2013, CEI 61010-1 :2010 | |
528 x 387 x 395 mm | |
50 dB(A) | |
104°F | |
10°C | |
50/60 Hz | |
528,32 mm | |
Pompe à membrane | |
8 | |
50°F | |
3 | |
230 V |
0,59 hp | |
150 à 1 800 tr/min | |
230 V 50/60 Hz | |
MD 12C NT +EK | |
-10°C à +60°C | |
40°C | |
7,1/7,8 CFM | |
396,24 mm | |
386,08 mm | |
IP40 | |
Résistant aux produits chimiques | |
Sans huile | |
16 psi |