Learn More
Memmert™ Étuve universelle UF avec brassage d'air forcé et avec TwinDISPLAY
Idéal pour séchage, chauffage, étuvage, vieillissement, cuisson, test et durcissement de précision dans les domaines de la recherche, de la science, de l'industrie et de l'assurance qualité.
Marque: Memmert™ UF260plus
Descripción
Précis, facile à utiliser, de haute qualité : autant de caractéristiques qui décrivent le four Memmert Universal Oven UFplus.
- Tailles des modèles : 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
- Plage d’ajustement de la température : jusqu’à +300°C
- Vitesse du ventilateur définie ou contrôlée par un programme
- Système de chauffage complet : distribution de température absolument uniforme et précise
- L’air frais préchauffé empêche les fluctuations de température
- Logiciel AtmoCONTROL sur une clé USB pour la programmation, la gestion et le transfert de programmes via l’interface Ethernet ou le port USB
- ControlCOCKPIT : TwinDISPLAY - Régulateur numérique multifonction adaptatif à microprocesseur PID et 2 affichages TFT couleur haute résolution.
- Paramètres réglables : température (en degrés Celsius ou Fahrenheit), vitesse du ventilateur, position du clapet d’air, durée du programme, fuseaux horaires, heure d’été / heure d’hiver
- Protection contre la surtempérature
Ce chef-d’œuvre technologique perfectionné en acier inoxydable de haute qualité, hygiénique et facile à nettoyer ne laisse rien à désirer en termes de technologie de ventilation et de contrôle.
Especificaciones
9 pieds cubes | |
Acier inoxydable (304/1,4301) | |
Circulation d’air forcé | |
20°C à 300°C | |
2 écrans couleur TFT haute définition (TwinDISPLAY) | |
Porte en acier inoxydable entièrement isolée avec verrouillage à 2 points (verrouillage de porte à compression) | |
20 kg | |
9 | |
Régulation de la température, système d’autodiagnostic | |
Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
Compteur à rebours numérique avec réglage du temps cible, de 1 minute à 99 jours | |
500 x 640 x 800 mm | |
684 mm | |
640 mm | |
800 mm | |
500 mm | |
110 kg | |
115/230 V | |
50/60 Hz |
CE, cUL, DVE, EAC, GS | |
TwinDISPLAY. Contrôleur de microprocesseur PID numérique multifonctionnel adaptatif | |
256 L | |
Étuve de séchage | |
Contrôle de la température dans les domaines de la science, de la recherche et des analyses de matériaux dans l’industrie | |
Acier inoxydable | |
UF260PLUS | |
Câble secteur avec fiche (type allemand) | |
Acier inoxydable | |
Jusqu’à 99,9°C : 0,1 / à partir de 100°C : 0,5 | |
3 ans | |
824 x 1183 x 684 mm | |
824 mm | |
1183 mm | |
684 mm | |
161 kg | |
115/230 V, 50/60 Hz | |
1.8/3.4 kW |