Learn More
Carbolite™ Étuve de paillasse pour laboratoire LHT 4/120 Haute température 400 °C 120 L avec régulateur R38-301
Marque:  Carbolite™ LHT4120-230SN+TMP-R38-301
Code produit. 12029129
  • 13483.20€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Gamme de fours polyvalents à température élevée qui comble le manque entre les températures fournies par les étuves standard (températures maximales de 250 °C à 300 °C) et la température optimale d’utilisation d’un four (600 °C minimum).
L’intérieur de la chambre est en acier inoxydable et des matériaux d’isolation faible densité thermique assurent un chauffage rapide et une faible perte énergétique.
Un ventilateur robuste de brassage de l’air garantit une uniformité optimale de la température dans la chambre de travail.
• Réglage précis de la température par bouton poussoir, avec régulateur PID intégrant une rampe unique et une minuterie (301) ou un programmateur à 8 (3216P1) ou 20 (3508P1) étapes
• Trois tailles de chambre au choix : 30 L,60 L ou 120 L
• Port d’entrée de câble, orifice d’admission de gaz inerte, fenêtre de visualisation, variateur de vitesse du ventilateur, ventilateur d’évacuation de l’air ou configuration étuvage et séchage disponibles en option, en fonction de l’application