Learn More
BUCHI Melting and Boiling Point Instruments
Fast and accurate. BUCHI M-560/565 Melting Point Instruments have simple menus and programs that are easy to navigate on the intuitive LCD display, with either manual or automatic, real time video instrument.
Marque:  BUCHI 51998
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 6.20000kg
Code produit. 12013303
  • 12475.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-08-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Chargeur d’échantillons M-569, jeu d’étalonnage M-565 , tubes de point de fusion (100 pièces), tubes de point d’ébullition (10 pièces), capillaire à ébullition (10 pièces), portoir, outil de nettoyage, moniteur de point de fusion de démo CD, couvercle de protection, câble USB (2 m), manuel d’utilisation
Description
Description
  • Étalonnage sans échec avec détermination automatisée et stockage des résultats
  • Pour la détermination du point de fusion et d’ébullition
  • Régulation et mesure extrêmement précises de la température
  • Reproductibilité optimisée avec emballage homogène du capillaire à l’aide du Sample Loader M-569
  • Contrôle de presque n’importe quel type d’échantillon en mesurant le point de fusion, le point d’ébullition ou le point de fusion du glissement.
  • Double contrôle des échantillons difficiles en comparant les mesures manuelles et automatisées
  • Observation et relecture de la transition de phase à l’aide de l’affichage couleur et de l’enregistrement vidéo
  • Logiciel PC inclus pour une gestion facile des méthodes et des résultats
  • Conforme aux méthodes de pharmacopée (européenne, USP, japonaise)
  • Procédures de QI / QO complètes, y compris les composés d’étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires de BPL / BPF.
Compliance
Méthodes pharmacopées (européennes, USP, japonaises) ; procédures IQ/OQ complètes, y compris les composés d’étalonnage et de vérification certifiés pour les laboratoires de BPL/BPF.
Spécification
Spécification
Simulateur du point de fusion automatique
37 cm
100/240 V, 50/60 Hz, 150 W
7,8 po
Instrument pour point de fusion, chargeur d’échantillons Sample Loader M-569, jeu d’étalonnage M-565, tubes pour point de fusion (100), tubes pour point d’ébullition (10), capillaire d’ébullition (10), porte-échantillon, outil de nettoyage, surveillance du point de fusion CD démo, couvercle de protection, câble USB (2 m)
0,1°C (temp.)
4,5 kg
19 cm
14,5 po
TFT
Détermination du point de fusion, du point d’ébullition et du point de fusion du glissement
20 cm
M-565
10°C à 400°C
7,4 po