Learn More
Veolia Water Systems Purelab Flex 3
Système ultime riche, fiable, robuste et facile à utiliser offrant un robinet à l’eau ultra-pure en une seule unité.
Marque:  Veolia Water Systems PF3XXXXM1
Code nomenclature Nacres: JA.13
Informations supplémentaires : Poids : 23.00000kg
Code produit. 11934847
  • 8320.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-08-2024
Description
  • Le PURELAB flex 3 est le système ultime qui fournit un robinet à l’eau ultra pure en une seule unité
  • Est conçu de manière unique en fonction de vos besoins
  • Associe facilité d’utilisation à la distribution précise d’eau pure
  • Le système modulaire flexible peut être configuré pour fournir la qualité de l’eau dont vous avez besoin pour vos applications
  • Volume quotidien requis Eau ultra-pure de type I <10 L d’eau RO de type III <10 L 230 V 50/60 Hz 236 mm x 374 mm x 1020 mm (l x d x h) Elga
  • Débit de distribution    Jusqu’à 2,0 l/min    Jusqu’à 2,0 l/min ; Inorganique (résistivité à 25°C) ; Organique (COT)    <5 ppb ; Bactéries    <0,1 UFC/ml ; Endotoxine bactérienne    <0,001 EU/ml ; pH    efficace neutre ; DNase    <20 pg/ml ; RNase    <0,002 ng/ml