Learn More
Lovibond™ Colorimètre PFXi-195/1 : Produits chimiques liquides et huiles industrielles
Colorimètre automatique précis et efficace pour la mesure objective des couleurs des liquides transparents
Marque:  Lovibond™ 1371951
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 6.80000kg
Code produit. 11933709
  • 7980.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-09-2024
Description
Le Lovibond PFXi-195 est un instrument de mesure des couleurs robuste, pour les échantillons optiquement transparents, qui répond à la demande de données de couleurs homogènes et fiables. Il élimine toute subjectivité impliquée dans le classement des couleurs, fournissant des lectures non biaisées qui ne sont affectées ni par l’opérateur ni par l’environnement. Mesure automatiquement la couleur et affiche les résultats directement, soit selon les échelles de classement traditionnelles qui ont été largement adoptées comme normes de l’industrie pour l’évaluation et le contrôle des couleurs, soit en termes de valeurs CIE et de données spectrales internationalement reconnues.
  • Échelles de couleurs : Pt-Co / Hazen / APHA, Gardner, iode, valeurs CIE, données spectrales
  • Mesure automatique et non subjective des couleurs
  • Données conformes aux normes internationales
  • Construction en acier très robuste, résistante aux produits chimiques
  • Entretien facile avec une chambre d’échantillons amovible
  • Possibilité de manipuler des échantillons chauds avec des points de fusion élevés
  • Choix étendu et flexible d’échelles de couleurs
  • Capacité sensorielle à distance
  • Calcul et description de l’état hors teinte
  • Fourni avec le logiciel de contrôle des couleurs pour l’analyse des données
  • Norme de conformité, cellules et ampoule de rechange incluses
  • Sortie conforme aux BPL, y compris la date, l’heure, l’échantillon et l’ID utilisateur
  • Peut accueillir une large gamme de cellules et de tubes d’échantillons
  • Disponible avec la technologie RCMSI intégrée pour l’étalonnage à distance
  • Une imprimante thermique et d’autres accessoires sont disponibles
Spécification
Spécification
Oui
USB, LAN, RS232
LCD rétroéclairé
Halogène au tungstène
90/240 V
Produits chimiques liquides et huiles industrielles
17 cm
Acier fabriqué texturé
14,99 lb
17,12 in
CE / RoHS / WEEE
Plus de 100 000 mesures
Anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
20 nm
420 à 710 nm
6,69 in
Instrument, lampe halogène 5 V (pièce de rechange), filtre de conformité (valeur CIE), cellule W600/OG/10, cellule W600/OG/50, logiciel compatible Windowstrade;, kit de démarrage RCMSi
2 x 10, 1 x 50 mm
6,8 kg
43,5 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers