Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification KingFisher™ Flex, KingFisher avec tête à 24 puits DeepWell
Les manipulateurs de particules magnétiques Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex permettent de préparer efficacement des échantillons à partir de divers matériaux.
Marque:  Thermo Scientific™ 5400640
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Code produit. 11819520
  • sur devis / 1 pièce
Expédition estimée: 27-08-2024
pour voir le stock disponible 
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
Préparez efficacement vos échantillons à partir de divers matériaux grâce au système de purification Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex qui permet un traitement des particules magnétiques automatique et très polyvalent pour l’ADN/ARN, les protéines ou la purification des cellules à partir de pratiquement toutes les sources. Ce système, qui utilise une technologie révolutionnaire de séparation des particules magnétiques, permet une excellente reproductibilité et offre une excellente qualité.
Solution souple pour différents types de besoins de traitements d’échantillons. Avec 24 têtes aimantées, les clients peuvent monter le volume de traitement jusqu’à 5 ml, ce qui augmente le rendement de produit purifié. Pour les besoins de rendement plus élevés, 96 échantillons peuvent être traités avec une tête magnétique 96 puits.
  • Ce système entièrement automatisé offre une purification à grande vitesse des acides nucléiques, des protéines et des cellules.
  • Système à rendement élevé, il traite jusqu’à 96 échantillons en moins de 20 minutes.
  • Un système ouvert et souple qui permet au client d’utiliser tous les kits à base de particules magnétiques pour satisfaire les exigences des applications.
  • Le logiciel facile à utiliser Thermo Scientific™ BindIt™ permet de contrôler l’instrument, de créer et de modifier les protocoles.
  • Des protocoles prêts à l’emploi pour différents types d’applications sont disponibles.
Recommandées dans les cas suivants :
  • Génomique et protéomique
  • Identification de la cible
  • Dosages vétérinaires
  • Découverte des biomarqueurs
  • Contrôle qualité
  • Médecine légale
Spécification
Spécification
200 à 5000 μl
24 échantillons
> 95 %
Génomique et protéomique, identification cible, dosages vétérinaires, découverte des marqueurs biologiques, contrôle de la qualité, médecine légale
24 dans un cadre ; têtes aimantées permutables
Plaques de 24 ou 96 puits ; plaque de 24 puits profonds KingFisher (200 à 5 000 µl) ; plaque de microtitration de 96 puits profonds (50 à 1 000 µl) ; plaque de 96 puits KingFisher (20 à 200 µl) ; plaque PCR (20 à 100 µl)
60 cm
38 cm
28kg
68 cm
24 ou 96
Plaque à 24 puits DW Kingfisher
DÉMARRAGE / PAUSE / ARRÊT / OK / PLATEAU PIVOTANT DANS LE SENS HORAIRE / PLATEAU PIVOTANT DANS LE SENS ANTI-HORAIRE / quatre touches de déplacement / LCD
Entre +5°C au-dessus de la température ambiante et +115°C
environ >1 μm
23,6 in
15 in
62 lb
26,8 in
Promotions
Pour un usage en laboratoire