Learn More
Labconco™ Système d’évaporation à sec RapidVap N2/48
Accélère l’évaporation simultanée de 48 petits échantillons ou de 8 grands échantillons. Le système d’évaporation à sec Labconco™ RapidVap N2/48 est un évaporateur de purge sous pression à l’azote avec chauffage par bain à sec et mouvement de vortex pour offrir un système plus efficace et automatisé que les évaporateurs rotatifs ou les bains-marie.
Marque: Labconco™
Description
- Taux d’évaporation rapide (chlorure de méthylène : 7,3 ml/minute/tube ; eau : 1,1 ml/minute/tube)
- Le bloc comporte 8 compartiments avec 6 ports chacun pour manipuler jusqu’à 48 petits tubes à échantillons ou jusqu’à huit tubes de 600 ml
- Peut être utilisé avec une large gamme de produits chimiques agressifs
- À utiliser dans la mise au point de médicament ou dans la recherche sur le métabolisme des médicaments, la biorecherche, la chimie combinatoire, les tests environnementaux, les analyses médico-légales et la toxicologie
- Débit d’azote contrôlé par microprocesseur, système de chauffage et moteur vortex, avec écran LCD facile à lire
- L’azote entre directement dans 2, 4, 6 ou 8 échantillons dans le collecteur pour réduire la pression partielle, accélérer l’évaporation et éliminer les évaporations de solvant
- Le système de chauffage par bain à sec de 1000 W fournit une quantité contrôlée de chaleur jusqu’à 100°C
- Le mouvement vortex augmente la surface pour une évaporation plus rapide
- Le moteur sans entretien fournit une puissance à vitesse variable homogène pour atteindre un mouvement vortex allant jusqu’à 500 tr/min.
- Chambre en aluminium revêtue de PTFE et bloc d’échantillons à 8 positions
- Support d’armoire en aluminium moulé recouvert d’époxy et boîtier supérieur en thermoplastique acrylique / PVC
- Couvercle en verre avec deux pinces pour couvercle
- Le joint sans phénol assure une étanchéité complète
- Le système Cool-Zone unique isole l’échantillon restant dans la tige de la verrerie pour permettre le traitement à un point final désiré, qui peut ne pas être complètement sec
- L’alarme se déclenche pour indiquer la fin du cycle pour que les échantillons puissent être laissés sans surveillance pendant le fonctionnement
- Jusqu’à 9 programmes différents définis par l’utilisateur peuvent être stockés en mémoire pour définir facilement les paramètres : durée, chaleur, vitesse vortex, nombre de positions d’azote actif
- Tous les composants mécaniques sont isolés des vapeurs chimiques pour une durée de vie plus longue
Spécification
49 kg | |
230 V | |
LCD | |
PFTE | |
Liaison RS-232 bidirectionnelle | |
1 000 W | |
55,1 x 48,3 x 34,3 cm | |
Microprocesseur | |
1 an | |
50/60 Hz |
107 lb | |
Jusqu’à 500 tr/min | |
Évaporation et séchage des échantillons | |
Azote (débit ge;3,5 CFM/100 l/min) et régulateur de pression du gaz | |
100deg;C | |
4,5 A | |
Aluminium | |
CE | |
Évaporateur de purge sous pression à l’azote | |
Oui |