Learn More
Sartorius Système de production d’eau ultra pure Arium™ Pro VF
Préparez des solutions, des milieux et des réactifs en toute confiance. Le système de production d’eau ultra pure Sartorius Arium™ Pro VF est orienté application et flexible pour répondre aux exigences les plus élevées.
Marque: Sartorius H2OPRO-VF-T
Description
La série arium pro comprend des systèmes flexibles avec des configurations d’appareils qui peuvent être spécialement adaptées aux applications et offrent un rapport coût-bénéfice exceptionnel. Tous les systèmes sont conformes et supérieurs à la qualité de l’eau de type 1 ASTM et garantissent les meilleurs résultats reproductibles. Par heure, un arium pro peut fournir jusqu’à 120 L d’eau ultra-pure avec une conductivité de 0,055 μS/cm (18,2 mégohm/cm à 25°C) et une qualité constante élevée. Lorsqu’un filtre final Sartopore° 2 150est utilisé, arium pro fournit de l’eau ultrapure pratiquement exempte de microorganismes.
- Plusieurs configurations en fonction des besoins de l’application
- Modèle pour paillasse
- Composants optimisés et matériaux de cartouche avec technologie de mise à niveau
- Lampe UV intégrée en option (185/254 nm) pour éliminer les bactéries et les matières organiques ; contrôlée par une surveillance fiable des COT
- Affichage avec fonctions activées par touche et navigation intuitive dans les menus
- Surveillance et affichage des données en temps réel intégrés : conductivité de l’alimentation, consommation totale d’eau, régulateur de pression
- Accès protégé par code PIN aux paramètres de base / au service
- Logement pratique de carte SD
- Le système peut être choisi en fonction du travail quotidien
- Garantit une longue durée de vie et une purification optimale de l’eau
- Une qualité d’eau fiable garantit des résultats reproductibles
- Fonctionnement facile ; aucun manuel d’utilisation requis
- Contrôle optimal du débit d’eau constant et de la qualité constante de l’eau sans coûts supplémentaires
- Empêche les erreurs de fonctionnement de l’utilisateur
- Prend en charge l’enregistrement fiable de données importantes
Spécification
ASTM | |
< 1 CFU/1000 ml | |
< 0,001 | |
18,2 Mohm.cm | |
Système d’eau ultra-pure Arium Pro ASTM Type 1 | |
35,6°F à 86°F | |
Standard, culture cellulaire et chromatographie | |
Écran monté sur le dessus avant, unité de distribution | |
< 1/ml | |
Adsorption par charbon actif sphérique, déionisation, filtration des particules fines et filtration stérile en option | |
5°C à 45°C | |
2°C à 35°C | |
13.7 in | |
19,37 in | |
17,75 in | |
59.5 à 63.9 lb | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
0,055 | |
120 | |
Type 1 | |
< 2 eau du produit, < 50 eau d’alimentation | |
< 0,024 | |
2°C à 30°C | |
80 % | |
Paillasse | |
4 à 10 | |
< 0,004 | |
35,6°F à 95°F | |
< 1 | |
35 cm | |
49,2 cm | |
45,1 cm | |
27 à 29 kg | |
100/240 V |