Learn More
HUBER Refroidisseur à immersion TC45E
Pour de nombreuses applications, les refroidisseurs à immersion constituent également une alternative écologique au refroidissement par eau duréseau. Les refroidisseurs à immersion TC conviennent à une utilisation non surveillée, pour des tâches de refroidissement nécessitant un refroidissement continu ou en tant que variante avec régulation de la température et une sonde Pt100.
Marque:  HUBER 3003.0002.99
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 16.00000kg
Code produit. 10742124
  • 5297.51€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-08-2024
Description
Refroidisseur à immersion TC45E avec réfrigérant naturel
  • Plage de températures : -45°C à 100°C
  • Capacité de refroidissement (0°C) : 0,24kW
  • Capacité de refroidissement (-40°C) : 0,05kW
  • Alimentation : 208/240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
Spécification
Spécification
-45°C à +100°C
TC45E
208/240 V