Learn More
Thermo Scientific™ Incubateurs microbiologiques Heratherm™ Advanced Protocol Security
Garantissez la sécurité totale de vos échantillons grâce aux incubateurs microbiologiques Heratherm Advanced Protocol Security équipés d’un système de décontamination à 140°C, de portes verrouillables et d’alarmes.
Marque: Thermo Scientific™ 51028137
Description
Gardez vos échantillons en toute sécurité grâce aux incubateurs microbiologiques Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security, comportant un système unique de décontamination à 140°°C, une porte verrouillable avec alarme pour un accès restreint et des alarmes automatiques de surchauffe et de température insuffisante. Les modèles sont disponibles avec une surface externe en acier inoxydable, facile à nettoyer, robuste et résistant à la corrosion et qui répond aux besoins exigeants des laboratoires pharmaceutiques et cliniques.
- Convection double pour une plus grande polyvalence (excepté pour les unités grande capacité) — Vitesse de ventilation réglable de 0 à 100 %
- Minuterie numérique avancée pour cycles de marche/arrêt quotidiens ou hebdomadaires
- Surface interne en acier inoxydable facile à nettoyer (AISI 304)
- Large plage de températures de 5°C au-dessus de la température ambiante jusqu’à 105°C — adaptée aux applications de séchage
- Uniformité de la température de ±0,6°C (ventilateur désactivé) et entre ±0,2° et 0,4°C (ventilateur à pleine vitesse) (mesurée à 37°C)
- Stabilité thermique de ±0,1°C (mesurée à 37°C)†
- Alarme automatique de surchauffe et de température insuffisante
- Interface utilisateur conviviale pour le réglage de la température
- Grand affichage fluorescent à vide, haute lisibilité
- La sonde échantillon en option affiche la température exacte de l’échantillon à l’écran
- La porte interne en verre vous permet de voir les échantillons sans affecter la température
- Porte verrouillable avec alarme pour un accès restreint (excepté pour les unités de grande capacité)
- Format particulièrement compact
†Cette valeur suppose que le ventilateur est arrêté. Avec le ventilateur à pleine vitesse, l’uniformité est de ±0,2°C (51028069/51028264, 51028136/51028541), ±0,3°C (51028070/51028535, 51028137/51028542) et ±0,4°C (51028111/51028327, 51028138/51028543)
Cycle de décontamination de 140°C.
- À 140°C, les contaminations de microorganismes sont réduites au minimum (comparable à la stérilisation) au cours d’un cycle de chauffe de six heures
- Pas besoin d’un autoclavage séparé des raccords internes
- Certifié par un institut microbiologique accrédité
Informations de commande :
Les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Spécification
3,67 pied cube | |
100 L ; extérieur en acier ; 230 VAC | |
Convection double | |
2 fournis/16 max. | |
Température ambiante +5° à 105°C | |
± 0,1°C | |
hebdomadaire / en temps réel / horaire | |
22,2 x 25,2 x 32,3 po (56,5 x 64 x 82 cm) | |
56,5 cm | |
18,3 po | |
46,4 cm | |
23,9 po | |
60,8 cm | |
36,8 cm | |
56 kg | |
230 V | |
6,1 A |
Contrôle par microprocesseur avec affichage fluorescent à vide | |
104 l | |
Acier enduit | |
Spécifique selon le pays | |
Incubateur microbiologique | |
±0,6°C (ventilateur éteint) | |
36,8 x 46,4 x 60,8 cm (14,5 x 18,3 x 23,9 po.) | |
22,2 po | |
25,2 po | |
64 cm | |
32,3 po | |
82 cm | |
14,5 po | |
123 lb | |
230 V, 50/60 Hz | |
1390 w | |
50/60 Hz |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.