Learn More
Thermo Scientific™ Socles pour banc stérile Heraguard™ ECO
Choisissez un socle fixe, à réglage manuel ou à réglage électrique pour votre hotte Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO.
Marque: Thermo Scientific™ 50109325
Description
Choisissez parmi les socles fixes, à réglage manuel ou à réglage électrique Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO pour hotte Heraguard ECO.
†Grâce à son moteur à courant continu, le socle pour hotte Heraguard ECO consomme moins d’énergie et dégage donc moins de chaleur qu’un socle équipé d’un moteur classique à courant alternatif. Sur la base de données issues de tests internes et de l’étude sur le terrain réalisée par l’Université du Michigan, publiée dans le périodique “American Biotechnology Laboratory”.
Spécification
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 | |
Hauteur de travail ECO de 760 mm à 960 mm avec trois hauteurs en mémoire | |
Socle réglable en hauteur par commande électrique | |
de 680 à 880 mm |