Learn More
Velp Scientifica™ Manuel de produit
Le manuel de produits Velp Scientifica™ concerne une large gamme de produits.
230.00€ - 367.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15309584
|
Velp Scientifica™
A00000192 |
NDA 701 et 702 |
367.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15309624
|
Velp Scientifica™
A00000250 |
COEX |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15389614
|
Velp Scientifica™
A00000248 |
CSF 6 |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15399614
|
Velp Scientifica™
A00000249 |
GDE |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15319624
|
Velp Scientifica™
A00000251 |
HU6 |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15359554
|
Velp Scientifica™
A00000073 |
Extracteurs à solvants série SER 148 |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15369554
|
Velp Scientifica™
A00000074 |
Extracteurs à fibres brutes série FIWE |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11765654
|
Velp Scientifica™
A00000186 |
Série DKL |
235.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15349614
|
Velp Scientifica™
A00000242 |
OXITEST |
367.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15339624
|
Velp Scientifica™
A00000253 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||||
15329624
|
Velp Scientifica™
A00000252 |
SMS |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Inclut un manuel pour le produit désiré
- À utiliser avec une large gamme de produits Velp Scientifica™
Spécification
Manuels | |
1/boîte |