Learn More
Corning™ Flacons d’agitation ProCulture™
Code produit. 10572492 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
8 L
8 l
15 L
15 l
36 L
36 l
Diamètre (métrique) du col central:
100 mm
120 mm
140 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10572492
Marque: Corning™ 450436L
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La conception à bras latéral permet un accès aux pipettes de 25 ml et 50 ml
  • Les baffles améliorent l’aération et l’agitation
  • Conception de turbine unique pour une agitation optimale
  • La conception à bras latéral permet un accès aux pipettes de 25 ml et 50 ml
  • Récipients en verre borosilicaté
  • Bouchon central de flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) du col central 140 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur 29 mm
Diamètre (métrique) du bras latéral 45 mm
Capacité (métrique) 36 l
Matériau Glass
Hauteur (métrique) 545 mm
Angle du bras latéral 2
Diamètre du filetage GL 45
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Bouchon à vis
Diamètre (métrique) externe 408 mm