Learn More
Corning™ Flacons d’agitation ProCulture™
Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
6 L
8 L
8 l
15 L
15 l
36 L
36 l
Diamètre (métrique) du col central:
100 mm
120 mm
140 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les baffles améliorent l’aération et l’agitation
- Conception de turbine unique pour une agitation optimale
- La conception à bras latéral permet un accès aux pipettes de 25 ml et 50 ml
- Récipients en verre borosilicaté
- Bouchon central de flacon
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Orange |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Diamètre (métrique) du col central | 140 mm |
| Diamètre (métrique) du bras latéral intérieur | 29 mm |
| Diamètre (métrique) du bras latéral | 45 mm |
| Capacité (métrique) | 8 l |
| Matériau | Verre |
| Hauteur (métrique) | 440 mm |
| Angle du bras latéral | 2 |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| Afficher plus |