Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
Marque: Corning™ 4519-167
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour sécuriser les capteurs de pH, d’O2 ou de température dans des grands flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Les 316 capteurs sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
3 tubes ; style de tube :Coudé | |
Acier inoxydable | |
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 3 L | |
À l’unité | |
Autoclavable |
3,17 mm | |
Utilisé pour se répandre dans le milieu de culture cellulaire avec des gaz pour améliorer la production cellulaire. | |
Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité | |
Triple bras latéral | |
Non stérile |