Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
Marque: Corning™ 4519-162
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Utilisé pour le transfert aseptique du milieu, le lavage direct du milieu de culture cellulaire ou l’ajout de gaz à l’espace de la tête au-dessus du milieu de culture cellulaire
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Un ou deux tubes en acier inox 316 s’étendent jusqu’au fond du flacon ; l’autre est 6 fois plus court.
- Les deux tubes sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
2 tubes ; style de tube :Coudé | |
Acier inoxydable | |
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 1 L | |
À l’unité | |
Autoclavable |
6,35 mm | |
Utilisé pour se répandre dans le milieu de culture cellulaire avec des gaz pour améliorer la production cellulaire. | |
Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité | |
Bras latéral combiné | |
Non stérile |