Learn More
Corning™ Raccords ProCulture™
Les deux raccords à bras latéraux angulaires peuvent être utilisés pour le transfert aseptique du milieu vers des flacons d’agitation à bras latéraux angulaires, ou en dehors de ces derniers, ou pour le lavage du milieu avec des gaz.
Marque:  Corning™ 4519-159
Code produit. 10072162
  • 527.51€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilisé pour le transfert aseptique du milieu, le lavage direct du milieu de culture cellulaire ou l’ajout de gaz à l’espace de la tête au-dessus du milieu de culture cellulaire
  • Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
  • Un ou deux tubes en acier inox 316 s’étendent jusqu’au fond du flacon ; l’autre est 6 fois plus court.
  • Les deux tubes sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
  • Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2 tubes ; style de tube :Coudé
Acier inoxydable
Flacon d’agitation à bras latéral incliné de 3 L
À l’unité
Autoclavable
3,17 mm
Utilisé pour se répandre dans le milieu de culture cellulaire avec des gaz pour améliorer la production cellulaire.
Insert, joint torique, bouchon d’étanchéité
Bras latéral combiné