Learn More
Bel-Art™ Boîte de stockage de flacons cryogéniques ProCulture
Les boîtes en plastique PC durables sont idéales pour un stockage compact de flacons cryogéniques de 1,2, 2,0 ou 5,0 ml
52.80€
Spécification
Matériau | Polycarbonate |
---|---|
Forme | Carré |
Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
Comprend | Couvercle transparent |
Température max. (métrique) | 121°C |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Matrice de tubes | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Matrice de tubes | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15595594
|
Bel-Art™
F18849-0001 |
13,3 x 13,3 x 5 cm | 9 x 9 | 81 (Flacons cryogéniques de 1,2, 2 et 5 ml) |
52.80€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les boîtes en plastique PC durables sont idéales pour un stockage compact de flacons cryogéniques de 1,2, 2,0 ou 5,0 ml
Les couvercles transparents permettent de voir le contenu sans ouvrir le couvercle
- Les couvercles transparents sont inscriptibles et sont dotés d’une grille imprimée pour faciliter l’inventaire
- Utilisation possible à des températures comprises entre –196°C et +121°C.
- Un coin à encoche permet d’aligner le couvercle avec les numéros d’identification sur le rack
- Utilisation possible comme boîtes d’expédition pour les flacons
- Le modèle F18849-0001 peut être utilisé avec les tours de stockage cryogénique de la série F18853 (vendus séparément) pour économiser un espace précieux sur la paillasse
Spécification
Polycarbonate | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
121°C |
Carré | |
Couvercle transparent | |
-196°C |