Learn More
Invitrogen™ Simplex ProcartaPlex d’endogline humaine eBioscience
Code produit. 15562227
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
96 dosages
missing translation for 'unitSize'
96 tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15562227
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EPX01A12105901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
  • Microbilles magnétiques concentrées revêtues d’anticorps monoclonal contre l’endogline humaine
  • Étalon d’endogline humaine (lyophilisé)
  • Anticorps monoclonal contre l’endogline humaine conjugué à la biotine (50x)
  • Tampon de dosage universel 10x
Solution idéale pour évaluer plusieurs biomarqueurs de protéines dans un seul échantillon. Découvrez notre vaste gamme de panneaux préconfigurés et d’analytes uniques combinables.
  • Quantifiez plusieurs cibles dans les surnageants de culture cellulaire / tissulaire, le sérum et le plasma
  • Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex™ xMAP pour effectuer une détection multi-analyte des protéines sécrétées, y compris les cytokines, les chimiokines, les facteurs de croissance et d’autres protéines
  • Il est recommandé de diluer les échantillons d’endogline lorsqu’ils sont mesurés dans du sérum ou du plasma
  • Le facteur de dilution d’échantillon recommandé est 1:20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
À utiliser avec (application) Immunoessai multiplex
Sous-type de protéine CD105 (endogline)
Type d’échantillon Surnageant de culture cellulaire, Plasma, Sérum
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl ; CCS : 50 μl
Synonyme CD105, EDG, HHT1, ORW1
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt