Learn More
Probucol, MP Biomedicals™
Code produit. 11443752 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 11443752
Marque: MP Biomedicals 0215637110
Améliore l’absorption sélective des esters DE cholestéryles associés aux HDL. Le probucol MP Biomedicals est un agent antioxydant, anti-inflammatoire et hypocholestérolémique. C’est également un antihyperlipoprotéinémique.
Le probucol inhibe l’athérogenèse chez les lapins génétiquement hypercholestérolémiques (Watanabe) et atténue l’apoptose cardiomyocytaire induite par l’ischémie/reperfusion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 23288-49-5
Point de fusion 124°C to 126°C (literature)
Formule moléculaire C31H48O2S2
Quantité 10 g
Synonyme probucol, lorelco, biphenabid, bisphenabid, lurselle, bisbid, lesterol, lursell, panavir, probucolum
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol (50mg/mL, clear and colorless solution).
Clé InChI FYPMFJGVHOHGLL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)C1=CC(=CC(=C1O)C(C)(C)C)SC(C)(C)SC2=CC(=C(C(=C2)C(C)(C)C)O)C(C)(C)C
Nom IUPAC 2,6-ditert-butyl-4-[2-(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphényl)sulfanylpropane-2-ylsulfanyl]phénol
Poids moléculaire (g/mol) 516.843
CID PubChem 4912
ChEBI CHEBI:8427
Poids de la formule 516.85
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Poudre de couleur blanche