Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Click to view available options
Quantité:
50 ml
150 ml
Conditionnement:
150mL
50mL
Description
- La résine de chélation du nickel ProBond™ est une résine d’affinité chargée de nickel utilisée pour purifier les protéines recombinantes contenant une séquence polyhistidine (6xHis)
- Les protéines liées à la résine peuvent être éluées avec un tampon à faible pH ou par compétition avec l’imidazole ou l’histidine
- La purification en une étape peut être effectuée dans des conditions natives et dénaturantes
- La résine ProBond™ utilise l’acide iminodiacétique (IDA) du ligand chélateur associé à une résine d’agarose à 6 % fortement réticulée
- Convient à une utilisation dans les applications FPLC, par lots et d’écoulement par gravité
- Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé à 4°C
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | La résine ProBond™ est pré-chargée et peut se lier à 1 à 5 mg de protéine recombinante par 1 ml de résine. Elle est fournie sous forme de suspension à 50 % dans 20 % d’éthanol. La résine apparaît en bleu lorsqu’elle est chargée de Ni2+. Stockage à +4°C. La résine ProBond™ est garantie pendant 6 mois lorsqu’elle est entreposée correctement. |
| Phase stationnaire | Chélation de nickelage |
| Gamme de produits | ProBond |
| Type | Résine |
| Quantité | 150 ml |
| Forme | Suspension |
| Type de colonne | Colonne d’affinité |