Learn More
Cytiva Colonnes micro ProbeQuant™ G-50
Pour la purification rapide d’ADN marqué (> 20 bases) des nucléotides marqués non incorporés dans un volume de 25 à 50 μl. Les colonnes Cytiva Life Sciences™ ProbeQuant™ G-50 Micro utilisent la chromatographie sur colonne de centrifugation.
Marque:  Cytiva 28-9034-08
223.68 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11500654
  • 267.00€ / 50 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Préconditionné avec Sephadex™ G-50 qualité ADN et conçu pour une utilisation en microcentrifugeuse
  • Moins de quatre minutes nécessaires de l’application de l’échantillon à la collecte du produit purifié
  • Une partie de l’ADN élué peut être comptée dans un compteur à scintillation et comparée à un échantillon non purifié pour donner une approximation de l’incorporation en pourcentage
  • Testé en dosages de nickase, exonucléase et Rnase simple et double brin
Informations sur la commande
Préconditionnement pratique avec Sephadex G-50 qualité ADN dans de l'eau distillée pré-équilibrée contenant 0,05 % de biocide CG/ICP Kathon™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Purification rapide d’ADN marqué (> 20 bases) à partir de nucléotides marqués non incorporés dans un volume allant de 25 à 50 μl à l’aide de la chromatographie avec colonne de centrifugation
Colonne
50/boîte
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • ||Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: reaction mass of: 5-chloro2-methyl-4-isothiazolin-3- one ¢ECno. 247-500-7! and2-methyl-2H-isothiaz