Learn More
Techsit™ Chaise haute de laboratoire Pro-Tech
Chaise haute ergonomique avancée de laboratoire
Marque: Techsit™ TS7002B
Informations supplémentaires : Poids : 17.00000kg
Description
- Chaise haute en vinyle ergonomique avec anneau repose-pieds réglable
- Vinyle antimicrobien - nettoyage facile.
- Hauteur de siège, hauteur de dossier et profondeur de siège entièrement réglables
- Chaise à conception ergonomique qui s’ajuste automatiquement à l'utilisateur.
- Garantie de 5 ans y compris le vinyle.
- Capacité de poids de 150 kg
- Conforme à la Classe 7 pour salle blanche
Spécification
Yes | |
Laboratory Seat | |
No | |
Yes | |
17 kg | |
Yes | |
High Bench Height | |
150 kg | |
Not Autoclavable | |
Steel | |
Black |
5 Year | |
Gas Lift | |
Yes | |
No | |
Brake Loaded Casters | |
Ergonomic | |
Vinyl | |
490 mm | |
Vinyl | |
Yes | |
Vinyl |