Learn More
Molecular Probes™ Pro-Q™ Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Kit de coloration de gel de lipopolysaccharide Pro-Q™ Emerald 300
Marque:  Molecular Probes™ P20495
342.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10033292
  • 450.00€ / 9g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les kits de coloration des glycoprotéines Pro-Q Emerald 300 et Pro-Q Emerald 488 exclusifs de Molecular Probes offrent la technologie la plus avancée en matière de détection des glycoprotéines sur les gels et les transferts. La coloration sur gel est rapide et extrêmement sensible. En moins de trois heures, il est possible de détecter au minimum 300 pg de glycoprotéine par bande, en fonction du degré de glycosylation, ce qui rend ces colorants au moins 50 fois plus sensibles que le colorant standard à la fuchsine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Détection sur transfert, détection sur gel
Pro-Q Emerald 300
PRO-Q™
Lipopolysaccharide
Fluorescent
Kit de coloration lipopolysaccharide
1 kit
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Pro-Q Emerald 300 Lipopolysaccharide Gel Stain Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Periodic acid