missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Kits de latex Staph Xtra Prolex™
Méthode rapide et sensible permettant de distinguer le Staphylococcus aureus et le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) des autres espèces de Staphylococcus
113.00€
Spécification
Substances à analyser détectables | Identification de Staphylococcus aureus |
---|---|
Type | Kit de latex de Staphylococcus Xtra |
Includes:
- Staph Xtra Latex Reagent: 2 x 2.5mL (PL.1080), 2 x 7.5mL (PL.1081)
- Negative Control Latex Reagent: 5.0mL (PL.1080), 2 x 7.5mL (PL.1081)
- Agglutination Cards: 20 (PL.1080), 48 (PL.1081)
- Mixing Sticks: 200 (PL.1080), 300 (PL.1081)
Code produit | Marque | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15828122
|
Pro-Lab Diagnostics™
PL.1080 |
100 tests | 2 x 2,5 ml de réactif de latex Staph Xtra, 2,5 ml de réactif de latex à témoin négatif, 20 cartes d’agglutination, 200 bâtonnets de mélange |
113.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Des résultats clairs et rapides en 20 secondes
- Utilise des particules de latex bleu (CMMP) sur fond blanc
Spécification
Identification de Staphylococcus aureus | |
Kit de latex de Staphylococcus Xtra |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit